Learn More
Saint-Gobain Chemware™ Tedlar™ PVF Gas Sampling Bags
Código de producto. p-41510
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8,1 L
Incluye:
Válvula de apertura/cierre
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
12576416 8,1 L Válvula de apertura/cierre cada uno
1 options
Código de producto. 12576416
Marca: Saint-Gobain D1075011
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Good for use with carbon monoxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, radon and mercaptans
Can also be used for liquid sampling, when supported with tray and for gas sampling trains.
  • 0.07 in. (2mm) thick PVF
  • Sealed on all four sides
  • Second outboard seal not required
Información de órdenes
Available with either a nickel-plated brass ON/OFF valve which accepts 0.25 in. (6.35mm) I.D. flexible tubing, or with a PTFE/silicone septum fitting in a polypropylene housing for use with a hypodermic needle
Compliance
EPA cited, Title 40CFR, Part 60, App A Method 18.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 8,1 L
Certificaciones/conformidad EPA, 40CFR, Part 60, App A Method 18
Para utilizar con (aplicación) Carbon monoxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, radon and mercaptans
Incluye Válvula de apertura/cierre
Material PVDF
Grosor (métrico) 2 mm
Grosor (imperial) 70 mil
Dimensiones (L x An) 15 x 15 in. (38 x 38cm)
Longitud (imperial) 15 in
Longitud (métrico) 38 cm
Anchura (imperial) 15 in
Anchura (métrico) 38 cm
Tipo de producto Gas Sampling Bag