Learn More
Saint-Gobain Muestreadores de depósitos y tambor universal Norwell™ The Dipstik™
Descripción
Muestras de líquidos de flujo libre de prácticamente cualquier fuente
Muestras de líquidos de flujo libre de prácticamente cualquier fuente. Elija entre una construcción 100 % de fep virgen y PTFE con piezas intercambiables para montar un sistema para aplicaciones específicas, o una unidad de polipropileno desechable para un muestreo rutinario sencillo. Ambas versiones cuentan con una parte superior de vertido de seguridad con tapón de cierre a presión para evitar derrames accidentales durante la manipulación. La tapa se fija con una correa para evitar la colocación incorrecta. Un anillo indicador de PTFE Marca los niveles de fluido, así como las capas inmiscibles dentro de los tambores y tanques. Cierre a presión/sellado de los cierres de la parte inferior después de la recogida de la muestra.
Información de órdenes
Diámetro 1 pulg. (2,5 cm).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Muestreador de depósito y tambor Norwell™ |
| Material | Polipropileno |
| Tipo inferior | Empujar/sellar |
| Capacidad (imperial) | 10,2 oz |
| Capacidad (métrico) | 300 ml |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el muestreo de líquidos de flujo libre en casi cualquier aplicación |
| Diámetro exterior (imperial) | 1 pulg |
| Diámetro exterior (métrico) | 2,5 cm |
| Longitud (imperial) | 40 in |
| Mostrar más |