Learn More
Saint-Gobain Muestreadores de depósitos y tambor universal Norwell™ The Dipstik™
Código de producto. p-166693
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
300 ml
Material:
Polipropileno
Longitud (métrico):
101,6cm
Longitud (imperial):
40 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Material Longitud (métrico) Longitud (imperial) unitSize
12413060 300 ml Polipropileno 101,6cm 40 in cada uno
1 options
Código de producto. 12413060
Marca: Saint-Gobain D86532751
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Muestras de líquidos de flujo libre de prácticamente cualquier fuente
Muestras de líquidos de flujo libre de prácticamente cualquier fuente. Elija entre una construcción 100 % de fep virgen y PTFE con piezas intercambiables para montar un sistema para aplicaciones específicas, o una unidad de polipropileno desechable para un muestreo rutinario sencillo. Ambas versiones cuentan con una parte superior de vertido de seguridad con tapón de cierre a presión para evitar derrames accidentales durante la manipulación. La tapa se fija con una correa para evitar la colocación incorrecta. Un anillo indicador de PTFE Marca los niveles de fluido, así como las capas inmiscibles dentro de los tambores y tanques. Cierre a presión/sellado de los cierres de la parte inferior después de la recogida de la muestra.
Información de órdenes
Diámetro 1 pulg. (2,5 cm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador de depósito y tambor Norwell™
Material Polipropileno
Tipo inferior Empujar/sellar
Capacidad (imperial) 10,2 oz
Capacidad (métrico) 300 ml
Desechables
Para utilizar con (aplicación) Para el muestreo de líquidos de flujo libre en casi cualquier aplicación
Diámetro exterior (imperial) 1 pulg
Diámetro exterior (métrico) 2,5 cm
Longitud (imperial) 40 in
Longitud (métrico) 101,6cm