Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de laboratorio sin DEHP Tygon™ E-1000
Descripción
- Los mejores tubos para síntesis: suaves y flexibles
- Resistentes a bajas temperaturas
- Resistentes a sustancias químicas corrosivas
- Resisten la torsión y la contracción
- Cumplen los criterios de la FDA y la NSF-51
- Esterilizables con óxido de etileno
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 1/2 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 12,7 mm |
| Material | Tygon E-1000 |
| Diámetro exterior (imperial) | 3/4 pulg, 19 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 pies |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Grosor (imperial) | 1/8 pulg |
| Grosor (métrico) | 3,2 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -55 °C |
| Dureza | 40 (Shore A) |
| Mostrar más |