Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de laboratorio sin DEHP Tygon™ E-1000
Código de producto. 13133603
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
Diámetro exterior (imperial):
3/16 pulg, 4,8 mm
1/4 pulg, 6,4 mm
5/16 pulg, 7,9 mm
3/8 pulg, 9,5 mm
0,625 in, 15,9 mm
3/4 pulg, 19 mm
Presión máxima:
10 psi
11 psi
16 psi
26 psi
8 psi
Tamaño de la unidad:
15 metros
cada uno
paquete de 15
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima unitSize
13133603 1,6 mm 3/16 pulg, 4,8 mm 26 psi 15 metros
13153603 4,8 mm 5/16 pulg, 7,9 mm 10 psi 15 metros
15129905 3,2 mm 1/4 pulg, 6,4 mm 16 psi 15 metros
13103613 9,5 mm 0,625 in, 15,9 mm 11 psi cada uno
13113613 12,7 mm 3/4 pulg, 19 mm 8 psi cada uno
15620221 6,4 mm 3/8 pulg, 9,5 mm 8 psi paquete de 15
6 options
Código de producto. 13133603
Marca: Saint Gobain Life Sciences ADK00003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Flexible, food and beverage dispensing Tygon™ E-1000 Tubing.
  • Los mejores tubos para síntesis: suaves y flexibles
  • Resistentes a bajas temperaturas
  • Resistentes a sustancias químicas corrosivas
  • Resisten la torsión y la contracción
  • Cumplen los criterios de la FDA y la NSF-51
  • Esterilizables con óxido de etileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 1/16 pulg
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material Tygon E-1000
Diámetro exterior (imperial) 3/16 pulg, 4,8 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 1/16 pulg
Grosor (métrico) 1,6 mm
Presión máxima 26 psi
Tipo de producto Tubing
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.