Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de laboratorio sin DEHP Tygon™ E-1000
Código de producto. 15620221
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
Diámetro exterior (imperial):
3/16 pulg, 4,8 mm
1/4 pulg, 6,4 mm
5/16 pulg, 7,9 mm
3/8 pulg, 9,5 mm
0,625 in, 15,9 mm
3/4 pulg, 19 mm
Presión máxima:
10 psi
11 psi
16 psi
26 psi
8 psi
Tamaño de la unidad:
15 metros
cada uno
paquete de 15
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima unitSize
15620221 6,4 mm 3/8 pulg, 9,5 mm 8 psi paquete de 15
13153603 4,8 mm 5/16 pulg, 7,9 mm 10 psi 15 metros
15129905 3,2 mm 1/4 pulg, 6,4 mm 16 psi 15 metros
13103613 9,5 mm 0,625 in, 15,9 mm 11 psi cada uno
13133603 1,6 mm 3/16 pulg, 4,8 mm 26 psi 15 metros
13113613 12,7 mm 3/4 pulg, 19 mm 8 psi cada uno
6 options
Código de producto. 15620221
Marca: Saint Gobain Life Sciences ADK00017
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Flexible, food and beverage dispensing Tygon™ E-1000 Tubing.
  • Los mejores tubos para síntesis: suaves y flexibles
  • Resistentes a bajas temperaturas
  • Resistentes a sustancias químicas corrosivas
  • Resisten la torsión y la contracción
  • Cumplen los criterios de la FDA y la NSF-51
  • Esterilizables con óxido de etileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 1/4 pulg
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Tygon E-1000
Diámetro exterior (imperial) 3/8 pulg, 9,5 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 1/16 pulg
Grosor (métrico) 1,6 mm
Presión máxima 8 psi
Tipo de producto Tubing