Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos ultrasuaves Tygon™ E-1000
Código de producto. 13183603
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,25 in
0,313 in
0,375 in
Grosor (imperial):
0,0625 in
0,125 in
Tamaño de la unidad:
50 pies
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Grosor (imperial) unitSize
13183603 0,313 in 0,0625 in cada uno
15487513 0,25 in 0,0625 in 50 pies
12325919 0,25 in 0,125 in cada uno
13193603 0,375 in 0,0625 in cada uno
4 options
Código de producto. 13183603
Marca: Saint Gobain Life Sciences ADK00022
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de laboratorio sin DEHP
  • Contiene plastificadores sin DEHP (bis (2-etilhexil) ftalato)
  • Suave y flexible, resiste torsión y colapso
  • Resistentes a bajas temperaturas para aplicaciones criogénicas de bajo nivel
  • Resistentes a productos químicos corrosivos para aplicaciones de laboratorio
  • Durómetro bajo para usar en aplicaciones de bomba de bajo par
Información de órdenes
Sold in pack of 50 ft. (15 m).
Compliance
Meets FDA requirements for food contact, Europe's EU REACH Food Directives, California Prop 65.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0,313 in
Diámetro interior (métrico) 7,9 mm
Material Sin DEHP
Diámetro exterior (imperial) 0.44 in., 11,1 mm
Longitud global (imperial) 50 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0,0625 in
Grosor (métrico) 1.6 mm
Flexibility 35 mm bend radius
Tipo de producto Tubing