Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos ultrasuaves Tygon™ E-1000
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,25 in
0,313 in
0,375 in
Grosor (imperial):
0,0625 in
0,125 in
Tamaño de la unidad:
50 pies
cada uno
Descripción
Tubos de laboratorio sin DEHP
Solución excelente para aplicaciones que requieren configuraciones de laboratorio complicadas con curvas de radio pronunciadas y varios cambios de dirección.
- Resisten la torsión y la contracción
- Se mantienen flexibles a temperaturas mínimas de hasta - 55 °C
- Resistentes a productos químicos corrosivos para aplicaciones de laboratorio
- Durómetro bajo para usar en aplicaciones de bomba de bajo par
- Suaves y flexibles para configuraciones de laboratorio
- Resistentes a bajas temperaturas para aplicaciones criogénicas de bajo nivel
- Durómetro bajo para usar en aplicaciones de bomba de bajo par
- Configuraciones para síntesis e investigación
- Instrumentos analíticos
- Soluciones de tampón
- Bomba peristáltica
- Líneas de ventilación y drenaje
Información de órdenes
Sold in pack of 50 ft. (15 m).
Compliance
Meets FDA requirements for food contact, Europe's EU REACH Food Directives, California Prop 65.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 0,25 in |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Material | Tygon |
| Diámetro exterior (imperial) | 3/8 pulg, 9,5 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 pies |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Grosor (imperial) | 0,0625 in |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Tipo de producto | Tubing |