Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos para uso médico Tygon™ ND 100-65
Para dispositivos médicos de contacto con la sangre donde se necesitan materiales plastificados sin DEHP
17.60€ - 262.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubing |
---|---|
Material | Sin DEHP |
Longitud global (imperial) | 50 pies |
Longitud global (métrico) | 15,2 m |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Grosor (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Grosor (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10366933
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00002 |
1/16 pulg | 1/8 pulg | 1/32 pulg |
50.25€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10328184
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00004 |
3/32 pulg | 5/32 pulg | 1/32 pulg |
44.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10164724
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00007 |
1/8 pulg | 1/4 pulg | 1/16 pulg |
96.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 22-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12356839
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00012 |
3/16 pulg | 5/16 pulg | 1/16 pulg |
105.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10667925
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00017 |
1/4 pulg | 3/8 pulg | 1/16 pulg |
117.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12396839
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00018 |
1/4 pulg | 7/16 pulg | 3/32 pulg |
193.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 19-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12316849
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00022 |
5/16 pulg | 7/16 pulg | 1/16 pulg |
141.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12306849
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00019-C |
1/4 pulg | 1/2 pulg | 1/8 pulg |
262.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12346849
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00027 |
3/8 pulg | 1/2 pulg | 1/16 pulg |
179.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12356849
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00028 |
3/8 pulg | 9/16 pulg | 3/32 pulg |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15692054
|
Saint Gobain Life Sciences
ADF00037 |
1/2 pulg | 11/16 pulg | 3/32 pulg |
17.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Crystal clear for easy visualization of fluid flow
- For contact with bodily fluids
- Non-wetting surface permits complete drainage
- Non-hemolytic and non-pyrogenic
- Withstands EtO, gas and gamma sterilization
- Minimally invasive devices
- Blood and IV solutions
- Dialysis equipment
- Wound drainage
- Inhalation equipment
- Chemotherapy drug delivery
- Kidney dialysis pumps
- Peristaltic pumps
- Catheters
Compliance
Meets USP Class VI criteria, USP Class VI, ISO 10993, European Pharmacopoeia 3.1.1.2 and European REACH requirements.
Especificaciones
Tubing | |
50 pies | |
Transparente |
Sin DEHP | |
15,2 m |