Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos resistentes a productos químicos Tygon™ 2375
Utilice estos tubos en sectores altamente regulados, como alimentos y bebidas, hostelería y limpieza institucional. Los tubos resistentes a productos químicos Saint Gobain Life Sciences Tygon™ fórmula 2375 ofrecen una combinación inigualable de resistencia química, claridad y flexibilidad.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 95630-15
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11984438
  • 237.00€ / 15 metros
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Utilice estos tubos en sectores altamente regulados, como alimentos y bebidas, hostelería y limpieza institucional.Los tubos resistentes a productos químicos Saint-Gobain™ Tygon™ fórmula 2375 ofrecen una combinación inigualable de resistencia química, claridad y flexibilidad.
  • Tubos resistentes a productos químicos para aplicaciones de alimentos y bebidas
  • No se ven prácticamente afectados por ácidos, bases, cetonas, sales y alcoholes
  • Excelente resistencia química
  • Sin DEHP para alta pureza
  • Sin plastificadores para bajos niveles de sustancias extraíbles
  • Eliminación más segura: no liberan gas clorhidrato corrosivo y nocivo
  • Una superficie interior más lisa: Proporcionan un mejor flujo e inhiben la acumulación de partículas
  • Baja absorción: Minimizan la contaminación cruzada
  • Tubos transparentes para una observación mejor y más sencilla
Especificaciones
Especificaciones
0,188 in
Tygon
50 pies
0,0625 in
Clear
4,8 mm
5/16 pulg, 7,9 mm
15 m
1,6 mm
Transfer Tubing
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Saint Gobain Life Sciences Tubos resistentes a productos químicos Tygon™ 2375 > D.I.: 4,8mm; grosor de pared: 1,6 mm; DE: 7,9mm