Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos ultrarresistentes a productos químicos Tygon™, fórmula 2375
Utilice estos tubos en sectores altamente regulados, como alimentos y bebidas, hostelería y limpieza institucional. Los tubos resistentes a productos químicos Saint Gobain Life Sciences Tygon™ fórmula 2375 ofrecen una combinación inigualable de resistencia química, claridad y flexibilidad.
Brand:  Saint Gobain Life Sciences AJK42064
Product Code. 15195323
  • 615.00€ / 7.50 metro
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
para ver el stock
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Utilice estos tubos en sectores altamente regulados, como alimentos y bebidas, hostelería y limpieza institucional.Los tubos resistentes a productos químicos Saint-Gobain™ Tygon™ fórmula 2375 ofrecen una combinación inigualable de resistencia química, claridad y flexibilidad.
  • Tubos resistentes a productos químicos para aplicaciones de alimentos y bebidas
  • No se ven prácticamente afectados por ácidos, bases, cetonas, sales y alcoholes
  • Excelente resistencia química
  • Sin DEHP para alta pureza
  • Sin plastificadores para bajos niveles de sustancias extraíbles
  • Eliminación más segura: no liberan gas clorhidrato corrosivo y nocivo
  • Una superficie interior más lisa: Proporcionan un mejor flujo e inhiben la acumulación de partículas
  • Baja absorción: Minimizan la contaminación cruzada
  • Tubos transparentes para una observación mejor y más sencilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
1 pulg
Tygon
25 pies
0,19 in
25,4 mm
1,38 in, 35 mm
7,6 m
4,8 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.