Learn More
Salicilaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454924
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
11454924 100 g 100 g
11464924 500 g 500 g
11474924 2500 g 2500 g
3 options
Código de producto. 11454924
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13833.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90-02-8 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
Precursor to a variety of chelating agents.Salicylaldehyde is used as a precursor to prepare catechol, benzofuran, salicylaldehydimine and 3-carbethoxycoumarin. It is used for colorimetric assay of isoleucine as well as utilized for the determination of primary amine by fluorescence method. It is a key starting material to a various chelating agents. It is used as flavor and fragrance components. Its derivative salicylaldehyde thiosemicarbazone is used for the simultaneous determination of molybdenum and iron by spectrophotometric method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Precursor de una variedad de agentes quelantes. El salicilaldehído se utiliza como precursor para preparar catecol, benzofurano, salicilaldehidimina y 3-carbetoxicumarina. Se utiliza para el ensayo colorimétrico de isoleucina, así como para la determinación de la amina primaria por método de fluorescencia. Es un material de partida clave para varios agentes quelantes. Se utiliza como componente de sabor y fragancia. Su derivado salicilaldehído tiosemicarbazona se utiliza para la determinación simultánea de molibdeno y hierro por método espectrofotométrico.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter, acetona, benceno y la mayoría de los disolventes orgánicos. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos, agentes reductores fuertes, agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y halógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-02-8
Fórmula molecular C7H6O2
Peso molecular (g/mol) 122.12
Número MDL MFCD00003317
Clave InChI SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo salicylaldehyde, o-hydroxybenzaldehyde, o-formylphenol, salicylal, 2-formylphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy, salicylic aldehyde, salicyladehyde, 2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, o-hydroxy
PubChem CID 6998
ChEBI CHEBI:16008
Nombre IUPAC 2-hidroxibenzaldehído
SMILES OC1=CC=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylaldehyde
Punto de fusión °C to 7°C
Densidad 1.168
Punto de ebullición 197°C
Temperatura de inflamación 76°C (168°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.573
Cantidad 100 g
Beilstein 471388
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,8326
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether,acetone,benzene and most organic solvents. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Salicylaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Salicylaldehyde, phenol