Learn More
Ácido salicílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
El ácido salicílico se utiliza como conservante de alimentos, así como en el tratamiento de muchos trastornos de la piel, como el acné, la caspa, la psoriasis y la dermatitis seborreica de la piel y el cuero cabelludo. Es un antiséptico. Se utiliza principalmente en la industria farmacéutica para la fabricación de fármacos antipiréticos, analgésicos, antiinflamatorios y diuréticos. También se utiliza en la industria de la tintura para la fabricación de colorante azoico directo y para el teñido con mordiente ácido.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
El ácido salicílico se utiliza como conservante de alimentos, así como en el tratamiento de muchos trastornos de la piel, como el acné, la caspa, la psoriasis y la dermatitis seborreica de la piel y el cuero cabelludo. Es un antiséptico. Se utiliza principalmente en la industria farmacéutica para la fabricación de fármacos antipiréticos, analgésicos, antiinflamatorios y diuréticos. También se utiliza en la industria de la tintura para la fabricación de colorante azoico directo y para el teñido con mordiente ácido.
Solubilidad
Soluble en teracloruro de carbono, benceno, propanol, etanol absoluto, acetona, tolueno y éter. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, yodo, hierro y sales de hierro.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Salicylic acid |
| Punto de fusión | De 158 °C a 160 °C |
| Punto de ebullición | 211 °C (20 mmHg) |
| Beilstein | 774890 |
| Índice Merck | 14,8332 |
| Información de solubilidad | Soluble in carbon terachloride,benzene,propanol,absolute ethanol,acetone,toluene and ether. Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.12 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Densidad | 1,443 |
| Cantidad | 250g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Salicylic acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Salicylic acid