Learn More
Ácido salicílico, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1kg
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Salicylic acid |
Punto de fusión | De 158,0 °C a 161,0 °C |
Punto de ebullición | 211,0 °C (20,0 mmHg) |
Color | Blanco |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Beilstein | 10, 43 |
Índice Merck | 15, 8469 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.12 |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Cantidad | 2,5 kg |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Salicylic acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.