Learn More
Ácido salicílico, ACS, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307358
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2500g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
11307358 100 g 100 g
11397348 500g 500 g
15411177 2500g 2500 g
3 options
Código de producto. 11307358
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 030782.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69-72-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Salicylic acid is used as a food preservative as well as used in the treatment of many skin disorders such as acne, dandruff, psoriasis and seborrheic dermatitis of the skin and scalp. It is an antiseptic. It is mainly used in the pharmaceutical industry for the manufacture of antipyretic, analgesic, anti-inflammatory and diuretic drugs. It is also used in the dye industry for making azo direct dyes and acidic mordant dyeing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-72-7
Fórmula molecular C7H6O3
Peso molecular (g/mol) 138.12
Número MDL MFCD00002439
Clave InChI YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylic acid
Punto de fusión De 158 °C a 160 °C
Punto de ebullición 211 °C (20 mmHg)
Beilstein 774890
Índice Merck 14,8332
Información de solubilidad Soluble in carbon terachloride,benzene,propanol,absolute ethanol,acetone,toluene and ether; Slightly soluble in cold water; More soluble in boiling water; Water solubility increased by Na3PO4,alkali acetates or alkali citrates.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ACS
Densidad 1.443 g/mL
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación 157 °C (315 °F)
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Salicylic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Salicylic acid