Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Solución salina
Solución salina Microgen Bioproducts - (conc), para producir 5 l
Marca: Novacyt - Microgen Bioproducts M7
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Permite la agrupación rápida de Streptococcus A , B, C, D, F y G.
Especificaciones
Tampón de solución salina de 150 ml | |
Transparente | |
Líquido | |
Frasco |
Approx. 100°C | |
7.4 | |
Cloruro de sodio, agua | |
Grado AnalaR |