Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Salinomycin monosodium salt hydrate |
| CAS | 55721-31-8 |
| % máx. CAS | 1 |
| Beilstein | 4901827 |
| Sinónimo | (2R)-2-[(2R,5S,6R)-6-[(3S,5S,7R,9S,10S,12R,15R)-3-[(2R,5R,6S)-5-Ethyl-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]-15-hydroxy-3,10,12-trimethyl-4,6,8-trioxadispiro[4.1.5.3]pentadec-13-en-9-yl]-3-hydroxy-4-methyl-5-ox |
| Peso molecular (g/mol) | 772.98 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |