Learn More
Thermo Scientific™ Medio cromogénico para Salmonella
Descripción
Aísle y diferencie las especies de Salmonella de otras Enterobacteriaceae con este medio selectivo y diferencial listo para usar.
Aísle y diferencie especies de Salmonella de otras Enterobacteriaceae con el medio cromogénico para Salmonella Thermo Scientific™ Oxoid™ listo para su uso. Diseñado para identificar especies de Salmonella en función de su utilización de un sustrato cromogénico. La adición de sales biliares, novobiocina y cefsulodina inhiben los organismos gramnegativos, el crecimiento de Proteus y pseudomónadas, respectivamente.
Aísle y diferencie especies de Salmonella de otras Enterobacteriaceae con el medio cromogénico para salmonela.
- La combinación fácil de leer de dos cromógenos diferencia de forma visual la Salmonella de otras Enterobacteriaceae.
- Selectivo para Salmonella por la adición de sales biliares, novobiocina y cefsulodina.
- Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
Tradicionalmente, los medios utilizados para diferenciar especies de Salmonella de otros miembros del grupo Enterobacteriaceae se basan en la capacidad de las especies de Salmonella de producir sulfuro de hidrógeno y de fermentar la lactosa1, 2. Sin embargo, se trata de métodos prácticamente inadecuados y con un número significativo de especies que no presentan estas características. Se han desarrollado medios cromogénicos con el fin de identificar la Salmonella con mayor rapidez y fiabilidad.
El medio cromogénico para Salmonella combina dos cromógenos para detectar la especie de Salmonella: el caprilato de 5-bromo-6-cloro-3-indolil (magenta-caprilato) y el b-D galactopiranósido de 5-bromo-4-cloro-3-indolil (X-gal). X-gal es un sustrato para la enzima b-D-galactosidasa. La mayoría de las Enterobacteriaceae son b-D-galactosidasa-positivas y generan colonias de color azul en el medio cromogénico para Salmonella. La hidrólisis del cromógeno magenta-caprilato por parte de las especies de Salmonella lactosa negativas produce colonias de color magenta que se distinguen fácilmente de las colonias de color azul de otros microorganismos.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo claro |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 10 °C |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 18g ± 1,0 g |
| Cantidad | 10 |