Learn More
Thermo Scientific™ Agar Salmonella Shigella (agar SS)/biplaca de agar XLD
Código de producto. 10557163
Change view
Click to view available options
Descripción:
Agar Salmonella Shigella (agar SS)/agar XLD
Tipo de empaquetado:
Envasado en un único envase con película de celulosa
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Descripción Tipo de empaquetado Cantidad unitSize
10557163 Agar Salmonella Shigella (agar SS)/agar XLD Envasado en un único envase con película de celulosa 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 10557163
Marca: Thermo Scientific™ PO5210E
Aísle e identifique especies Salmonella y Shigella de muestras clínicas o alimentarias con biplacas de medios altamente selectivos que ayudan a la recuperación de muestras de flora mixta.
Aísle e identifique especies de Salmonella y Shigella en muestras clínicas o de alimentos con las biplacas de agar Salmonella Shigella (agar SS)/Agar XLD Thermo Scientific™. La selectividad de los medios facilita la recuperación de bacterias salmonellae y shigellae a partir de muestras mixtas e inhibe el crecimiento de otras especies, mientras que el práctico formato biplaca libera espacio en la incubadora.
Salmonella y Shigella son las principales causas de la enfermedad intestinal bacteriana cuya transmisión se produce por la ruta fecal oral, por contacto entre personas o por la ingestión de agua o alimentos contaminados. El agar Salmonella Shigella (agar SS)/biplaca de agar XLD es ideal para detectar muestras que contienen flora mixta y sospechosa de albergar patógenos entéricos (p. ej., muestras médicas o productos alimentarios).
  • La sensibilidad y la selectividad mejoran la recuperación de salmonellae y shigellae
  • Comodidad de los medios preparados listos para su uso
  • El agar XLD se recomienda en la norma ISO 6579 de pruebas de salmonela
Ampliamente reconocido en las normas internacionales, el agar XLD se basa en la fermentación de xilosa, la descarboxilación de lisina y la producción de sulfuro de hidrógeno para la diferenciación primaria de especies de Shigella y Salmonella de bacterias no patógenas. La sensibilidad y la selectividad del agar XLD superan las de los medios de placas tradicionales (p. ej., agar eosina azul de metileno y sulfito de bismuto, que tienden a suprimir el crecimiento de shigellae).
Nuestra formulación de agar Salmonella Shigella (agar SS) se ha modificado a partir de la original para mejorar el rendimiento. No obstante, aunque se utiliza ampliamente, el agar SS tradicional ha sido criticado por la excesiva inhibición de las especies de Shigella. Las alteraciones de la mezcla de sal biliar, la peptona y el valor de pH mejoran considerablemente el crecimiento de shigellae sin aumentar demasiado el crecimiento de organismos comensales. Las colonias de Salmonella también son más grandes con ennegrecimiento mejorado en el centro para facilitar su identificación.
El agar XLD se recomienda en las pruebas de Salmonella según la norma ISO 6579 y se ha probado conforme a la norma ISO 11133-2.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Descripción Agar Salmonella Shigella (agar SS)/agar XLD
Formato Biplaca de 90 mm
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17,5g ± 5 %
Tipo de empaquetado Envasado en un único envase con película de celulosa
Cantidad 10/paq.