Learn More
Thermo Scientific™ Kit de prueba para Salmonella mediante aglutinación de látex
Descripción
Identifique provisionalmente Salmonella en cultivos selectivos y/o de enriquecimiento mediante aglutinación de látex.
Identifique provisionalmente la Salmonella en cultivos selectivos y/o de enriquecimiento con el kit de prueba de Salmonella Oxoid™ Thermo Scientific™. Esta prueba de aglutinación de látex rápida se ha diseñado para ofrecer resultados sencillos, rápidos y sensibles de la presencia de especies de Salmonella en muestras clínicas, de alimentos y de animales. La prueba utiliza partículas de látex sensibilizadas con antisueros polivalentes contra la amplia gama de antígenos flagelares de Salmonella y puede detectar la mayoría de las especies comunes de Salmonella, incluidas Salmonella typhimurium y Salmonella enteritidis.
El género Salmonella consta de más de 2400 serotipos que pueden provocar gastroenteritis infecciosa aguda frecuentemente asociada con intoxicaciones alimentarias. Dado que muchas especies de Salmonella infectan a animales domésticos, tanto si muestran síntomas como si no, los casos de intoxicación alimentaria por Salmonella suelen tener origen animal.
Utilice esta prueba rápida, sencilla y sensible para la identificación de especies de Salmonella en muestras clínicas, alimentarias y animales.
- Rápido: resultados en dos minutos
- Sencillo: fácil de implementar
- Visual: resultados fáciles de leer
- Sensible: el uso de la tecnología de látex hace que esta prueba sea más sensible y permite la identificación de especies de Salmonella al menos 24 horas antes de la tradicional.
El kit de prueba para Salmonella es especialmente adecuado para cultivos de detección debido al alto valor predictivo de un resultado negativo. En la detección de muestras clínicas, estas funciones permiten tomar con mayor antelación decisiones sobre la gestión adecuada de pacientes. El kit también es ideal para la detección de muestras del sector alimentario en el que unos resultados rápidos reducen al mínimo los retrasos asociados con los análisis rutinarios para la contaminación por especies de Salmonella.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | Kit de prueba para Salmonella |
| Analitos detectables | Antígeno flagelar de Salmonella |
| Tipo de muestra | Clínica, alimentos y animales |
| Tipo | Kit de prueba para salmonela |
| Incluye | Reactivo de látex de Salmonella, solución salina isotónica (0,85 %), tarjetas de reacción desechables, bastoncillos de mezcla desechables |
| Material | Polivalente |
| Cantidad | 100 pruebas |
| Especie | Animal |
| Clase de organismo diana | Salmonella |