Learn More
Hamilton™ Jeringas Luer-Lock SaltLine™
Descripción
- La terminación luer lock de PTFE es extremadamente común, ya que proporciona las opciones más flexibles para la conexión de tubos
- Disponible en una gama de volúmenes
- Las aplicaciones incluyen microfluidos, infusiones de fármacos/nutricionales, electrospinning, calibración de espectrómetro de masas, alimentación celular y mucho más
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato, Politetrafluoroetileno (PTFE), Acero inoxidable, UHMWPE |
| Tipo de producto | Jeringa Gastight Luer Lock SaltLine |
| Volumen (métrico) | 10 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Bombas de jeringa de laboratorio |
| Tipo de conexión | Luer Lock |