Learn More
Hamilton™ Jeringas Luer-Lock SaltLine™
Descripción
- La terminación luer lock de PTFE es extremadamente común, ya que proporciona las opciones más flexibles para la conexión de tubos
- Disponible en una gama de volúmenes
- Las aplicaciones incluyen microfluidos, infusiones de fármacos/nutricionales, electrospinning, calibración de espectrómetro de masas, alimentación celular y mucho más
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de producto | Aguja de jeringa |
| Presión máxima | 34,5 bar |
| Temperatura máxima | 50 °C |
| Modelo | 1725 |
| Cantidad | 1/paq. |
| Volumen (métrico) | 250 μl |
| Tipo de conexión | Luer Lock |