Learn More
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
General purpose laboratory thermometer complete with calibration certificate.
Marca:  Brannan™ 44/002/7 + 49/101/0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17813098
  • 139.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Especificaciones
Especificaciones
0°F, 50°F, 90°F
Partial Immersion
Glass
230°F
0°F
0°F to 230°F
± 2.0°F at 95°F
1.2 cm
UK Traceable to National Standards ISO 9001
30.5 cm
Spirit
110°C
-18°C
-18°C to +110°C
2°C