Learn More
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
General purpose laboratory thermometer complete with calibration certificate.
Marca:  Brannan™ 44/406/0 + 49/101/0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17853048
  • 140.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Especificaciones
Especificaciones
0°C, 50°C, 90°C
Partial Immersion
Glass
302°F
14°F
14°F to 302°F
± 1.0°C at 35°C
76 mm
UK Traceable to National Standards ISO 9001
30.5 cm
Red Spirit
150°C
-10°C
-10°C to +150°C
1°C
1.2 cm