Learn More
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
General purpose laboratory thermometer complete with calibration certificate.
Marca:  Brannan™ 44/430/5 + 49/101/0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17883118
  • 136.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Especificaciones
Especificaciones
0°C, 50°C, 90°C
Total Immersion
Glass
Tri top
110°C
-10°C
-10°C to +110°C
1°C
UK Traceable to National Standards ISO 9001
15 cm
Green Spirit
230°F
14°F
14°F to 230°F
± 1.5°C at 35°C
1.2 cm