Learn More
Samario, 99,9 %, (base de trazas metálicas), malla de 20 a 40, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1778.0°C |
Nombre del producto químico o material | Samarium |
Punto de fusión | 1072.0°C |
Nombre de nota | 40 Mesh |
Color | Gris |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 10 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% |
Fórmula lineal | Sm |
Número UN | 3132 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0454015 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 294780100,294780500 |
A0454015 | Certificado de análisis | 05/01/2024 | 294780100,294780500 |
A0402927 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 294780100,294780500 |
A0410154 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 294780100,294780500 |
A0424540 | Certificado de análisis | 24/05/2022 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Samarium, powder
- Peligro
- Sólido inflamable Categoría 2
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 3
- H228-Sólido inflamable.
- H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Samario, 99,9 %, (base de trazas metálicas), malla de 20 a 40, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido