Learn More
Samario cobalto, REacton™, Sm 33 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11345517
Samario cobalto, REacton™, Sm 33 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345517
50 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Código de producto. 11345517
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042732.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12017-68-4
Fórmula molecular CoSm
Peso molecular (g/mol) 209.293
Número MDL MFCD02091682
Clave InChI KPLQYGBQNPPQGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo samarium cobalt, samarium cobalt powder,-30 mesh, cobalt-samarium, samarium-cobalt, powder30mesh, smco5, acmc-20ajrh, cobalt samarium, samarium cobalt, powder, sm2co17Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 10125161
Nombre IUPAC cobalto;samario
SMILES [Co].[Sm]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Samarium cobalt
Nombre de nota Intermetallic, Magnet Alloy Additive
Forma física Polvo fino
Cantidad 50 g
Número UN UN3089
Grado Reacton™
Olor Odorless
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteW29A033 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/10/2024 Catalog Number042732.18,042732.30
Número de loteJ01S020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number042732.18,042732.30
Número de loteJ22Y014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number042732.18,042732.30
Número de loteT16B016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number042732.18,042732.30
Número de loteA29M32 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberC22322.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
Samario cobalto, REacton™, Sm 33 %, Thermo Scientific Chemicals >