Learn More
Nitrato de samario(III) hexahidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10279843
Nitrato de samario(III) hexahidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10279843
100 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10279843
Marca: Thermo Scientific Acros 316151000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13759-83-6
Fórmula molecular H12N3O15Sm
Peso molecular (g/mol) 444.46
Número MDL MFCD00149857
Clave InChI HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo samarium nitrate hexahydrate, samarium iii nitrate hexahydrate, samarium trinitrate hexahydrate, samarium nitrat german, samarium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, samarium 3+ salt, hexahydrate, samarium nitrat, samariumnitratehexahydrate, 3no3.sm.6h2o, samarium 3+ trinitrate hexahydrateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 203081
SMILES O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Samarium(III) nitrate hexahydrate
Color Amarillo
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Fórmula lineal Sm(NO3)3·6H2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Nombre IUPAC samario(3+);trinitrato;hexahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.5
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0463141 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/06/2024 Catalog Number316151000,316150250
Número de loteA0455290 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number316151000,316150250
Número de loteA0413123 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number316151000,316150250
Número de loteA0444915 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/08/2022 Catalog Number316151000,316150250
Número de loteA0438957 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/03/2022 Catalog Number316151000,316150250
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de samario(III) hexahidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals >