Learn More
Óxido de samario(III), 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™
152.00€ - 982.00€
CAS | 12060-58-1 |
---|---|
Fórmula molecular | Sm2O3 |
Número MDL | MFCD00011237 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11376278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011230.14 |
25 g |
152.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11386278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011230.22 |
100 g |
365.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11396278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011230.36 |
500 g |
982.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Samarium(III) oxide is used in optical and infrared absorbing glass to absorb infrared radiation. It finds use as a neutron absorber in nuclear power reactors to control the reaction. It is also used as a catalyst for the dehydration of primary alcohols to aldehydes or ketones. It forms samarium perchlorate when treated with perchloric acid, which is used as a reference material for checking the wavelength scale of a spectrophotometer in the range of 200 to 500 nm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
12060-58-1 | |
Sm2O3 | |
MFCD00011237 |
Especificaciones
Samarium(III) oxide | |
12060-58-1 | |
Polvo | |
Sm2O3 | |
Insoluble in water. | |
1.97 |
2300°C | |
Violeta | |
99.99% (REO) | |
MFCD00011237 | |
348.7 | |
Off-white powder |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 235-043-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only