Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de volumen exacto Samco™
Lleve a cabo la dispensación precisa de volúmenes de 20 a 400 μl mediante el uso de las pipetas de transferencia de volumen exacto Thermo Scientific™ Samco™. Fabricadas en polietileno a prueba de rotura, no tóxico.
Marca: Thermo Scientific™ 784NL
25.05 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
Dispense de forma precisa volúmenes de 20 a 400 μl con estas pipetas de transferencia de volumen exacto Thermo Scientific™ Samco™. Las pipetas de transferencia Samco están hechas de polietileno no tóxico a prueba de roturas. Su superficie de baja afinidad evita la unión de proteínas en aplicaciones de investigación. Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar térmicamente a efectos de almacenamiento.
- Polietileno no tóxico a prueba de roturas
- No estériles
- Superficie de baja afinidad
- Compatible con congelador
Especificaciones
Pipetas de transferencia de volumen exacto de 40 μl | |
LDPE | |
No | |
40 μl | |
Pipetas de transferencia de volumen exacto |
2,3 mm | |
No estéril | |
A granel 500/paquete; 10 paquetes/caja 5000/cajas | |
5,9 cm | |
Sí |