Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia extralargas Samco™
Realice muestreos de forma segura y sencilla en recipientes de gran tamaño con estas pipetas de transferencia extralargas, perfectas para aplicaciones de investigación.
Marca: Thermo Scientific™ 262NL-20S
42.88 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Perfectas para aplicaciones de investigación, estas pipetas de transferencia extralargas se han diseñado con una perilla integrada que elimina la necesidad de tapar, envasar y esterilizar en autoclave, y evita la contaminación cruzada. Permiten un muestreo fácil y seguro desde recipientes grandes.
- Excelente para aplicaciones de investigación
- Pipetas de uso general ideales para el muestreo sistemático con muestras de líquidos
- Adecuadas para su uso con recipientes grandes
Especificaciones
2,3 ml | |
LDPE | |
No | |
20/bolsa, 400/pack | |
6 ml | |
Pipetas de transferencia extralargas |
5,0 mm | |
Estéril | |
9 in | |
20/bolsa, 400/pack | |
22,5 cm |
Videos
-
Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
-
Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.