Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia graduadas Samco™
Mida con exactitud más de un volumen utilizando estas pipetas de transferencia graduadas de polietileno. Pipeta con perilla integrada que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave.
Marca: Thermo Scientific™ 225NL-1S
Descripción
Mida con exactitud más de un volumen utilizando las pipetas de transferencia graduadas Thermo Scientific™ Samco™. El diseño en una sola unidad presenta una pipeta con perilla que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave a la vez que previene la contaminación cruzada.
- Fabricadas en polietileno irrompible, no tóxico
- Las superficies de baja afinidad evitan la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
- Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
Especificaciones
3,2 ml | |
7,9 mm | |
Estéril | |
0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml | |
7,5 ml |
Pipetas de transferencia gradudadas de 7,5 ml, perilla grande, estériles, graduadas a de 0,50 a 3 ml, envasadas individualmente, caja blanca | |
LDPE | |
Sí | |
Envasadas individualmente, 500/paquete | |
15,5 cm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.