Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia graduadas Samco™
Mida con exactitud más de un volumen utilizando estas pipetas de transferencia graduadas de polietileno. Pipeta con perilla integrada que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave.
Marca: Thermo Scientific™ 225-1S
Descripción
Mida con exactitud más de un volumen utilizando las pipetas de transferencia graduadas Thermo Scientific™ Samco™. El diseño en una sola unidad presenta una pipeta con perilla que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave a la vez que previene la contaminación cruzada.
- Fabricadas en polietileno irrompible, no tóxico
- Las superficies de baja afinidad evitan la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
- Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
Especificaciones
3,2 ml | |
7,9 mm | |
Estéril | |
Sí | |
En envase individual de 500/pack, 8 pack/caja, 4000/cajas | |
15,5 cm | |
Sí |
Pipeta de transferencia, perilla grande, graduada para 1 ml, 2 ml, 3 ml | |
LDPE | |
21 | |
1, 2, 3 ml | |
< 7,7/ml | |
Pipeta de transferencia graduada |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.