Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de uso general Samco™
Evite la contaminación cruzada con estas pipetas de transferencia de uso general, que incorporan una perilla que elimina la necesidad de obstrucción.
Marca: Thermo Scientific™ B75-100
Descripción
Evite la contaminación cruzada con las pipetas de transferencia de uso general Thermo Scientific™ Samco™, que incorporan una perilla que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave. Las pipetas de transferencia Samco están hechas de polietileno no tóxico a prueba de roturas. La superficie de baja afinidad reduce la pérdida de células y proteínas valiosas causada por la unión. Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor a efectos de almacenamiento.
Recomendada para: Aplicaciones en investigación
Especificaciones
2,4 ml | |
2,8 mm | |
No estéril | |
No | |
5,5 ml | |
Pipeta de transferencia de uso general |
Pipeta de transferencia de uso general, Beral, 5,5 ml | |
LDPE | |
22 | |
A granel 500/paquete | |
14,5 cm | |
Sí |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.