Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de uso general Samco™
GREENER_CHOICE
Evite la contaminación cruzada con estas pipetas de transferencia de uso general, que incorporan una perilla que elimina la necesidad de obstrucción.
Marca:  Thermo Scientific™ 336-1S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15397883
  • 65.05€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Evite la contaminación cruzada con las pipetas de transferencia de uso general Thermo Scientific™ Samco™, que incorporan una perilla que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave. Las pipetas de transferencia Samco están hechas de polietileno no tóxico a prueba de roturas. La superficie de baja afinidad reduce la pérdida de células y proteínas valiosas causada por la unión. Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor a efectos de almacenamiento.
Recomendada para: Aplicaciones en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
< 1,8/ml
6,6 mm
Estéril
No
< 4,9/ml
Pipeta de transferencia de uso general
Pipeta de transferencia de uso general, 15,24 cm (6 pulg), 4,9 ml
LDPE
24
Envasadas individualmente 500/paquete
15,4 cm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.