Learn More
Cytiva Recipiente para muestras
Marca: Cytiva 80-6459-81
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El sistema Ettan IPGphor 3, mejorado y fácil de usar, supera los obstáculos más comunes de la tecnología existente con el fin de proporcionar de forma consistente velocidad, reproducibilidad y manejar cargas de proteínas incrementadas. El software de control Ettan IPGphor 3 permite la creación, almacenamiento y edición de protocolos. Los parámetros de ejecución recomendados se sugieren simplemente introduciendo datos relacionados con el número y el tipo de Immobiline DryStrips que se está utilizando.Software de control Ettan IPGphor 3
Genera informes gráficos profesionales con una interfaz de usuario grande para la programación y edición. El usuario puede crear, guardar y editar protocolos y también hacer una pausa durante un proceso para editar un protocolo en tiempo real. El software se puede utilizar para controlar hasta cuatro unidades Ettan IPGphor 3 IEF simultáneamente, cada una llevando a cabo un conjunto diferente de parámetros de ejecución. Las unidades se pueden iniciar, detener o pausar mediante la unidad de control del PC. El software permite la monitorización remota del navegador web de la unidad de control del PC. Los archivos de registro almacenados de procesos anteriores se pueden abrir y consultar, y pueden generarse informes de estado además de informes de estado del proceso de forma instantánea y a petición. Los archivos de registro se pueden exportar, por ejemplo, a Microsoft Excel. El software controla la tensión, la corriente y las horas de voltaje del proceso y genera una pantalla gráfica a medida que la ejecución avanza. Los informes se pueden crear, guardar, imprimir y exportar.
Colectores Ettan IPGphor
Los colectores Ettan IPGphor y Ettan IPGphor Light del colector simplifican el enfoque isoeléctrico de múltiples muestras y reducen al mínimo el tiempo de trabajo en la primera dimensión. Diseñados para ofrecer el máximo rendimiento y flexibilidad, los colectores pueden manejar 12 tiras IPG simultáneamente. El equilibrado de las muestras también se puede realizar en la misma bandeja, lo que ahorra un tiempo considerable. El colector cerámico Ettan IPGphor presenta características térmicas excepcionalmente uniformes y está diseñado para las aplicaciones más exigentes. La alta conductividad térmica del material cerámico evita cualquier 'punto caliente' que pueda distorsionar los mapas de electroforesis bidimensional.
- El sistema IEF Ettan IPGphor 3 es un enfoque isoeléctrico totalmente integrado sistema optimizado para ofrecer velocidad y fiabilidad en la primera dimensión de la electroforesis bidimensional.
- Ejecute hasta 12 tiras IPG (70 mm, 110 mm, 130 mm, 180 mm, mm o 240 mm) simultáneamente utilizando el colector Ettan IPGphor, el colector Ettan IPGphor Light o los soportes cerámicos para tiras
- Utilice vasos de muestras con colector Ettan IPGphor o Ettan IPGphor Light múltiple para aumentar significativamente las cargas de proteínas
- El software de control Ettan IPGphor 3permite la gestión de hasta cuatro unidades Ettan IPGphor 3 IEF simultáneamente, cada una ejecutando un conjunto diferente de parámetros de ejecución
- El diseño de la tapa permite un funcionamiento óptimo con muestras de proteínas sensibles a la luz
- El sistema es totalmente compatible con la unidad Ettan IPGphor IEF anterior y es ideal para aplicaciones DIGE2 -D.
Especificaciones
Sistema Ettan IPGphor 3 IEF | |
Soporte de tiras CL | |
Recipiente para muestras |