Learn More
BRAND™ Sample Cups, PS, clear, for Technicon-Analyzer
Código de producto. p-10611132 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,5 ml
2,0 mL
4 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 10165261
Marca: BRAND™ 115015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Transparent polystyrene. For use with Technicon Analyzer.
  • Construcción de poliestireno
  • Transparente
  • Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE
  • Para su uso con el analizador Technicon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12,2 mm
Material Poliestireno
Volumen (métrico) 1,5 ml
N.° por paquete 1000
Material del cierre Poliestireno
Altura (métrico) 22,7 mm
Cantidad 1000/Paq.
Para utilizar con (equipo) Analizador Technicon