Learn More
Spex CertiPrep™ Cilindro de molienda cerámico para preparación de muestras
El extremo de corte angular ayuda a separar la matriz de muestras y garantiza una homogeneización de calidad y la maximización de las tasas de extracción
Marca: Spex CertiPrep™ 2184
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cilindro de molienda cerámico medio, 8 mm x 16 mm, con extremos de corte angular para su uso con tubos para centrífuga de 15 ml estándar Útil para mezclar muestras para métodos de extracción como el análisis de residuos de pesticidas (QuEChERS) o la extracción de aceite de pescado y mariscos Los extremos de corte angular ayudan a los cilindros a cortar la matriz de la muestra durante el procesamiento, lo que da como resultado una extracción completa del analito en el disolvente. Normalmente se utilizan dos cilindros por vial de muestra. Se suministran en bolsas de 100.- Químicamente inertes
- El extremo de corte angular ayuda a separar la matriz de muestras y garantiza una homogeneización de calidad y la maximización de las tasas de extracción
- Para su uso con tubos estándar de 15 ml
Especificaciones
Cilindro de molienda cerámico | |
Tubos estándar de 15 ml | |
100/paq. |
Título del producto
Spex CertiPrep™ Cilindro de molienda cerámico para preparación de muestras > Tamaño: 8 x 16mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido