Learn More
Spex CertiPrep™ Conjunto de bandejas apilables de preparación de muestras
Las bandejas mantienen las muestras seguras durante el proceso de molienda
Marca: Spex CertiPrep™ 2189T
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Un juego de tres placas de bandeja de anidación que permite sujetar y apilar de forma segura las placas de valoración verticalmente en la abrazadera ajustable 2189, tal como se utiliza con el homogeneizador SPEX SamplePrep GenoGrinder 2010.- Las placas de bandeja de anidación contienen hasta seis placas de valoración de pocillos profundos fijadas en vertical en la abrazadera ajustable 2189
- Las bandejas mantienen las muestras seguras durante el proceso de molienda
- El juego consta de dos bandejas intermedias de anidación y una bandeja inferior
Especificaciones
Juego de bandejas anidadas | |
1 paq. |
Título del producto
Spex CertiPrep™ Conjunto de bandejas apilables de preparación de muestras > Tipo de producto: Juego de bandejas anidadas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido