Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de muestras para baños de agua Precision™
Mantenga sus muestras en su lugar con las gradillas para baños de agua Thermo Scientific™ Precision™ .
51.60€ - 449.00€
Product Code | Brand | Descripción | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Descripción | Price | Quantity & Availability | |||||
15395897
|
Thermo Scientific™
3161601 |
Gradilla para tubos de ensayo de acero inoxidable |
449.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15385897
|
Thermo Scientific™
3166183 |
Gradilla para placas de Petri de acero inoxidable |
352.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15305917
|
Thermo Scientific™
3166184 |
Gradilla para tubos de microcentrífuga de 0,5 ml (requiere fijación de pinza) |
261.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15315917
|
Thermo Scientific™
3166185 |
Gradilla para tubos de microcentrífuga de 1,5 ml (requiere fijación de pinza) |
257.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15355907
|
Thermo Scientific™
5970-0513TC |
Gradilla para tubos de ensayo completa Nalgene, color rojo, 72 x 13 mm |
71.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15365907
|
Thermo Scientific™
5970-0516TC |
Gradilla para tubos de ensayo completa Nalgene, color rojo, 72 x 16 mm |
70.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15375907
|
Thermo Scientific™
5970-0520TC |
Gradilla para tubos de ensayo completa Nalgene, color rojo, 40 x 20 mm |
71.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15385907
|
Thermo Scientific™
5970-0525TC |
Gradilla para tubos de ensayo completa Nalgene, color rojo, 40 x 25 mm |
74.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15395907
|
Thermo Scientific™
5970-0530TC |
Gradilla para tubos de ensayo completa Nalgene, color rojo, 24 x 30 mm |
77.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15305907
|
Thermo Scientific™
5972-0013TC |
Semigradilla para tubos de ensayo Nalgene, color Blanco, 36 x 13 mm |
51.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15315907
|
Thermo Scientific™
5972-0016TC |
Semigradilla para tubos de ensayo Nalgene, color Blanco, 36 x 16 mm |
54.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15325907
|
Thermo Scientific™
5972-0020TC |
Semigradilla para tubos de ensayo Nalgene, color Blanco, 20 x 20 mm |
53.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15345907
|
Thermo Scientific™
5972-0030TC |
Semigradilla para tubos de ensayo Nalgene, color Blanco, 9 x 30 mm |
71.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15335907
|
Thermo Scientific™
5972-0025TC |
Semigradilla para tubos de ensayo Nalgene, color Blanco, 16 x 25 mm |
62.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Mantenga sus muestras en su lugar con las gradillas para baños de agua Thermo Scientific™ Precision™.
Gradilla para placas de Petri de acero inoxidable
- Mide 24,8 × 22,2 × 15,9 cm (9,75 × 8,75 × 6,25 pulg)
- Para placas de Petri de 80 x 50 mm o de 30 x 90 mm
Gradilla para tubos de ensayo de acero inoxidable
- Mide 25,4 × 21,6 × 14 cm (10 × 8,5 × 5,5 pulg)
- Las aberturas son de 2,5 cm (1 pulg)
- Para 50 tubos de ensayo de hasta 25 mm de 97 a 150 mm de altura
Gradillas para tubos de ensayo de microcentrífugas
- Requiere pinza de sujeción
- Mide 127 × 101 × 39 mm (5 × 4 × 1,5 pulg)