Learn More
Thermo Scientific™ Vasos de muestras y reactivos para sistemas iCE™ serie 3000 AA
Garantice una presentación uniforme de las muestras y una recogida completa de las muestras con vasos de muestras y reactivos para los sistemas Thermo Scientific™ iCE™ serie 3000 AA.
Marca:  Thermo Scientific™ 942339380031
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10461240
  • 123.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Utilice los vasos de muestras y reactivos Thermo Scientific™ con los muestreadores automáticos de horno de grafito Thermo Scientific™ GFS33 y GFS35(Z) para garantizar una presentación de muestras coherente y una recogida de muestras completa. Seleccione entre vasos de muestras y de reactivos de polipropileno, vasos de muestras de PTFE y vasos de muestras de volumen reducido.
La opción perfecta para los muestreadores automáticos de horno de grafito Thermo Scientific™ GFS33 y GFS35(Z), cuando se utilizan con nuestros espectrómetros de absorción atómica de la serie iCE 3000; estos vasos de muestras y reactivos Thermo Scientific para sistemas Thermo Scientific™ iCE™ 3000 serie AA garantizan una presentación de muestras coherente y una recogida de muestras completa. Seleccione entre vasos de muestras y de reactivos de polipropileno, vasos de muestras de PTFE y vasos de muestras de volumen reducido, según sus necesidades.
Especificaciones
Especificaciones
Vasos de muestras de polipropileno
Vasos de muestras de polipropileno para sistemas iCE™ 3000 de la serie AA
Muestreadores automáticos de horno de grafito GFS33 y GFS35(Z)
1000/paq.