Learn More
Thermo Scientific™ Sample and Skimmer Cones for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS Systems
Thermo Scientific™ sample and skimmer cones for Thermo Scientific™ iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova series ICP-MS systems are available to suit your analysis requirements and designed for durability, performance and ease of use.
890.00€
Productos 1
Código de producto Marca Descripción Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
15457904
Ver documentos
Thermo Scientific™
1311870
890.00€
cada uno
Descripción
Descripción
Assure robust, uncomplicated trace elemental analysis for your laboratory with the Thermo Scientific iCAP MX and iCAP Q/Qnova series ICP-MS systems. Our easily changeable Ni and Pt sample and skimmer cones are available to suit your analysis requirements and designed for durability, performance and ease of use.
Seleccione consumibles de alta calidad para un rendimiento uniforme. Estos conos probados de alta calidad están diseñados para realizar análisis fiables de alta sensibilidad hasta el límite de detección mediante ICP-MS. Disponibles en una estructura de níquel macizo o con punta de platino para ofrecer una mayor durabilidad y análisis con requisitos específicos.
  • Conos de muestra fabricados con níquel y platino
  • Conos skimmer fabricados con níquel y platino
  • Cono skimmer de platino sin boro (para aplicaciones relacionadas con materiales semiconductores)
  • Insertos de cono skimmer con diferentes longitudes de canal para que adapte las características del instrumento a cada aplicación