Learn More
Buerkle™ Muestreador de topo con mango y barra
Código de producto. 10563655 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
75 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Pida las brocas por separado.
Código de producto. 10563655
Marca: Buerkle™ 53501005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pida las brocas por separado.
Modelo muy robusto con brocas forjadas especialmente endurecidas. Para determinar las propiedades del suelo, la humedad y la estructura. La forma de las brocas del Mole garantiza una fricción mínima al perforar y retirar el Mole del suelo. Esto reduce el esfuerzo físico al mínimo.
La forma de la broca del Mole garantiza una fricción mínima al perforar y retirar el Mole del suelo. Hay siete brocas diferentes disponibles, cada una de las cuales está diseñada para un tipo de suelo particular.
  • Tomamuestras de suelo
  • Siete brocas diferentes disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 75 cm