Learn More
Merck Sistema de filtración Samplicity™ G2
Código de producto. p-8404009 Tienda Merck Productos
Click to view available options
Color:
Azul intenso
Verde brillante
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15646464
Marca: Merck SAMP2SYSG
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sistema de filtración al vacío con™ filtros Millex para la preparación de muestras para HPLC.
Descripción general del sistema Samplicity™ G2
  • El sistema de filtración Samplicity™ G2 permite la filtración controlada por vacío de hasta 8 muestras a la vez, directamente en viales de HPLC.
  • Filtración para preparación de muestras de HPLC sin jeringas. La muestra se añade a un embudo adaptador en un filtro Millex™ estándar de 33 mm (filtros Millex™ para el sistema Samplicity™ G2) o un embudo y filtro integrados (filtro Millex Samplicity™)
  • El sistema Samplicity™ G2 tiene un impacto ergonómico menor que la filtración manual de jeringas
Aplicaciones: HPLC; Filtración de muestras viscosas o cargadas de partículas para HPLC
Información de órdenes
No incluye filtros Millex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde brillante
Contenido y almacenamiento Base, tapa, bandeja de viales, bandeja de residuos, tubos
Para utilizar con (equipo) Filtros Millex™ (no estériles)
Material Polipropileno con componentes de poliéster y silicona
Para utilizar con (aplicación) Preparación de muestras analíticas; cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC)
Material de la carcasa PVDF
Incluye Base, tapa, bandeja de viales, bandeja de residuos, tubos
Cantidad 1 Kit
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 44,5 x 10,2 x 9,1 cm
Diámetro del filtro (métrico) 33 mm