Learn More
Buerkle™ Bolsa para muestras, SteriBag Cleanroom
BIOPHARMA
Código de producto. 16319551 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
800 ml
1650 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. 16319551
Marca: Buerkle™ 53448012
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bolsa para muestras SteriBag Cleanroom con doble embalaje puede colocarse directamente en la sala limpia. Hay 25 bolsas para muestras colocadas en un embalaje secundario doble. Se pueden retirar uno tras otro y, por lo tanto, son perfectas para su introducción en la sala limpia.
  • Perfecta para su introducción en la sala limpia
  • Estéril, con doble embalaje
  • Hay 25 bolsas para muestras colocadas en un embalaje secundario doble
  • Libre de ARNasa, ADNasa y pirógenos
  • PE, transparente
  • Estanca, garantiza el almacenamiento y transporte sin contaminación de medios sólidos, semisólidos y líquidos.
  • Con campo de etiquetado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1650 mL
Certificaciones/conformidad Certificado alimentario
Color Transparente
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Alimentos
Material Polietileno
N.° por paquete 250/Pk.
Dimensiones (L x An) 305 x 178 mm
Longitud (métrico) 305 mm
Anchura (imperial) 7,01 in
Anchura (métrico) 178 mm
Tipo de producto Bolsa para muestras