Learn More
Cole-Parmer™ Bolsas de muestreo de gases de PVDF con válvula doble Kynar™
Código de producto. p-8004788 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,3 L
1,6 L
3,8 L
37,7 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11715868
Marca: Cole-Parmer™ 0141050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas bolsas fabricadas con Kynar™ resistente a la corrosión para todas sus necesidades de aplicación. Las bolsas de muestreo de gases de PVDF Kynar™ incluyen costuras fuertes para mejorar la durabilidad.
Utilice estas bolsas fabricadas con KynarTM resistente a la corrosión para todas sus necesidades de aplicación.Las bolsas de muestreo de gases de PVDF KynarTM incluyen costuras fuertes para mejorar la durabilidad.
  • Las bolsas cosidas de doble ancho tienen válvulas de encendido/apagado y de septum para facilitar la mezcla
  • Temp. máx.: 71 °C (160 °F)
  • Selladas individualmente en una bolsa externa protegida del polvo que también bloquea la luz del sol
  • Costura de anchura única
  • Disponibles en estilo de grosor de 0,05 mm y 0,10 mm (2 mil y 4 mil)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,3 L
Material PVDF
Intervalo de temperatura (métrico) 71 °C
Grosor (imperial) 3 mil
Dimensiones (L x An) 152,4 x 152,4mm
Longitud (métrico) 152,4 mm
Anchura (métrico) 152,4 mm
Tipo de producto Bolsa para muestras