Learn More
Buerkle™ Vasos de precipitados de acero inoxidable
Vaso de precipitado con rascador, contenido de 1000 ml. Ideal para polvo, gránulos, pastas, barro.
Marca:  Buerkle™ 5354-2000
Código de producto. 10575922
  • 226.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Esterilizable
  • Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
  • Para la industria y el tratamiento del agua
Especificaciones
Especificaciones
Vaso de precipitados
1000 mL
Para uso industrial y el tratamiento del agua
Acero inoxidable
Péndulo
Documentos
Brochures
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Buerkle™ Vasos de precipitados de acero inoxidable > Material: Acero inoxidable; capacidad: 1000 ml