Learn More
BRAND™ Dippers de muestreo
Construcción de PTFE con reborde y pico reforzados. El mango de PTFE incluye núcleo de acero.
190.00€ - 232.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dipper de muestreo |
---|---|
Material | PTFE |
Incluye | Con borde con reborde y boquilla |
Code produit | Marque | Capacidad (métrico) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacidad (métrico) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10568401
|
BRAND™
90438 |
100 mL |
190.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10469332
|
BRAND™
90448 |
250 mL |
232.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Description
- Construcción PTFE
- El mango de PTFE incluye núcleo de acero
- Incluye pico y borde reforzado
Spécification
Dipper de muestreo | |
PTFE | |
Con borde con reborde y boquilla |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
BRAND™ Dippers de muestreo