Learn More
Dräger™ Mangueras y herramientas de muestreo para las bombas de fuelle Dräger™ accuro™
295.00€ - 410.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Bomba de fuelle accuro |
---|---|
Tipo | Manguera de extensión |
Incluye | Adaptador |
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12857820
|
Dräger™
6400077 |
10 pies | 3 m |
295.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12867820
|
Dräger™
6400078 |
33 pies | 10 m |
374.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15568601
|
Dräger™
6400079 |
49,2 ft | 15 m |
410.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Especificaciones
Bomba de fuelle accuro | |
Manguera de extensión | |
Adaptador |