Learn More
Vitlab™ Recipiente multiuso SAN
Incluye tapa acoplada. El recipiente multifunción Vitlab™ SAN es ideal para el almacenamiento a prueba de polvo de pequeños componentes, instrumentos y utensilios.
Marca: Vitlab™ 36491
Detalles adicionales : Peso : 0.11100kg
Descripción
- Color transparente
- Con tapa acoplada
- Fondo plano en el interior
- Borde exterior reforzado para una colocación estable
- Ideal para el almacenamiento a prueba de polvo de componentes pequeños, instrumentos y utensilios
Especificaciones
4000 mL | |
Transparente | |
Almacenamiento a prueba de polvo de componentes pequeños, instrumentos y utensilios | |
1 unidad | |
340 x 230 x 94 mm | |
230 mm |
Tapa | |
Rectangulares | |
Contenedor de almacenamiento | |
Bordes reforzados | |
340 mm | |
94 mm |